Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad BAS
Código de producto. 15998841
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 15998841
Marca: Emma Safety Footwear MM70084843
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botas de seguridad para todo tipo de usos. La suela repele los ácidos y aceites como un paraguas repele el agua. La caña del tobillo se ajusta al pie de forma cómoda y confortable.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar BAS
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Cuero
Tamaño 43
Material del dedo del pie Acero