Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bares
Código de producto. p-7222605
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,353 m
0,5 m
0,707 m
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11903821 0,707 m cada uno
11913821 1 m cada uno
11983811 0,5 m cada uno
11993811 0,353 m cada uno
4 options
Código de producto. 11903821
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06247612
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Barras de conexión de 22 mm de diám.
  • 2 conexiones de rosca M12
  • Material: acero, con revestimiento de polvo, negro (RAL 9005)
Especificaciones
Longitud (métrico) 0,707 m
Material Acero, con revestimiento de polvo
Color Negro (RAL 9005)