missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Bares

Código de producto. 11903821
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,353 m
0,5 m
0,707 m
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11903821

Marca: Lenz Laborglasintrumente 06247612

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Barras de conexión de 22 mm de diám.
  • 2 conexiones de rosca M12
  • Material: acero, con revestimiento de polvo, negro (RAL 9005)

Especificaciones

Longitud (métrico) 0,707 m
Material Acero, con revestimiento de polvo
Color Negro (RAL 9005)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado