Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables Microflex™ 93-850 Ultimate Barrier
Código de producto. 15890540
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XL, 10,5 a 11
5,5/6
6,5/7
8,5/9
9,5/10
Medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
15890540 9,5/10 paquete de 100
15800550 2XL, 10,5 a 11 paquete de 90
15850540 5,5/6 paquete de 100
15860540 6,5/7 paquete de 100
15870540 Medio paquete de 100
15880540 8,5/9 paquete de 100
6 options
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Código de producto. 15890540
Marca: Ansell 93850100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Los guantes de nitrilo desechables con tecnología de resistencia a salpicaduras químicas TNT™ ofrecen un alto nivel de protección contra exposiciones dañinas.
  • 2 veces más de más protección contra salpicaduras química que las principales marcas de nitrilo
  • Estándar alto en cuanto a calidad y consistencia de barrera (AQL 0,40 bajo)
  • La construcción robusta evita desgarros, roturas y daños
  • Fabricado con la tecnología TNT™ patentada que ofrece una protección suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos
  • Formulación sin silicona para mejorar la protección del producto
Compliance
Cumple con las normativas EN 374-4, EN 388, CE 0493; aprobado por la FDA 510(k) para uso médico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
AQL 0.4
Color Verde
Desechables Single-use
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Tamaño 9,5/10
Grosor (imperial) 7,5 mil
Grosor (métrico) 0.19 mm
Norma EN388 EN 388
EN 421 Sí
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modelo 93850100
Serie MICROFLEX™ 93-850
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm