Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables Microflex™ 93-850 Ultimate Barrier
Descripción
Los guantes de nitrilo desechables con tecnología de resistencia a salpicaduras químicas TNT™ ofrecen un alto nivel de protección contra exposiciones dañinas.
- 2 veces más de más protección contra salpicaduras química que las principales marcas de nitrilo
- Estándar alto en cuanto a calidad y consistencia de barrera (AQL 0,40 bajo)
- La construcción robusta evita desgarros, roturas y daños
- Fabricado con la tecnología TNT™ patentada que ofrece una protección suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos
- Formulación sin silicona para mejorar la protección del producto
Compliance
Cumple con las normativas EN 374-4, EN 388, CE 0493; aprobado por la FDA 510(k) para uso médico.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 |
| Chlorinated | No |
| AQL | 0.4 |
| Color | Verde |
| Desechables | Single-use |
| Finger Thickness (English) | 7,5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.19 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |