Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables Microflex™ 93-850 Ultimate Barrier
Código de producto. 15850540
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XL, 10,5 a 11
5,5/6
6,5/7
8,5/9
9,5/10
Medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
15850540 5,5/6 paquete de 100
15800550 2XL, 10,5 a 11 paquete de 90
15860540 6,5/7 paquete de 100
15870540 Medio paquete de 100
15880540 8,5/9 paquete de 100
15890540 9,5/10 paquete de 100
6 options
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Código de producto. 15850540
Marca: Ansell 93850060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Los guantes de nitrilo desechables con tecnología de resistencia a salpicaduras químicas TNT™ ofrecen un alto nivel de protección contra exposiciones dañinas.
  • 2 veces más de más protección contra salpicaduras química que las principales marcas de nitrilo
  • Estándar alto en cuanto a calidad y consistencia de barrera (AQL 0,40 bajo)
  • La construcción robusta evita desgarros, roturas y daños
  • Fabricado con la tecnología TNT™ patentada que ofrece una protección suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos
  • Formulación sin silicona para mejorar la protección del producto
Compliance
Cumple con las normativas EN 374-4, EN 388, CE 0493; aprobado por la FDA 510(k) para uso médico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
AQL 0,4
Color Verde
Desechables
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Tamaño 5,5/6
Grosor (imperial) 7,5 mil
Grosor (métrico) 0,19 mm
Norma EN388 EN 388
EN 421 Sí
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Sin revestir
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modelo 93850060
Serie MICROFLEX™ 93-850
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm