Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Barocco (Frontier 168)
Código de producto. 15850750
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15850750 47 cada uno
15880740 39 cada uno
15890740 40 cada uno
15800750 41 1 par
15810750 42 cada uno
15820750 43 cada uno
15830750 44 cada uno
15840750 45 cada uno
15860750 48 cada uno
9 options
Código de producto. 15850750
Marca: Emma Safety Footwear MM16809047
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cuero de grano entero de estilo 2brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela de TPU
  • Cuero de grano entero
  • Certificado ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Azul
Diseñar Barocco (Frontier 168)
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero
Tamaño 47
Material del dedo del pie Acero