Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Barocco (Frontier 168)
Código de producto. 15830750
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15830750 44 cada uno
15880740 39 cada uno
15890740 40 cada uno
15800750 41 1 par
15810750 42 cada uno
15820750 43 cada uno
15840750 45 cada uno
15850750 47 cada uno
15860750 48 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15830750 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM16809044
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cuero de grano entero de estilo 2brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela de TPU
  • Cuero de grano entero
  • Certificado ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Azul
Diseñar Barocco (Frontier 168)
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero
Tamaño 44
Material del dedo del pie Acero