Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de almacenamiento Barnstead™ TII
Descripción
Puede elegir entre dos tamaños de depósito de almacenamiento Thermo Scientific™ Barnstead™ TII para su sistema de purificación de agua Barnstead TII, con una amplia gama de funciones para satisfacer las necesidades de cada aplicación de su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30L |
| Descripción | Depósito estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Barnstead TII |
| Tipo | necesario |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 18 x 16 x 31 in. (44 x 41 x 79 cm) |
| Longitud (imperial) | 18 pulgadas |
| Longitud (métrico) | 44cm |
| Anchura (imperial) | 16 pulg |
| Anchura (métrico) | 41cm |
| Altura (imperial) | 31 in |
| Mostrar más |