Descripción
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 y 2 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Se trata de un completo sistema que produce 3 o 6 litros de agua ultrapura por hora. Smart2Pure 3 y 6 disponen de un depósito de 6 l integrado para almacenar el agua de tipo 2, mientras que Smart2Pure 12 ofrece la posibilidad de un depósito de 30 o 60 l para una obtener una capacidad de almacenamiento personalizable. La dispensación es fácil y dispone de velocidad variable para controlar el flujo; la pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. Coloque el sistema en la mesa de trabajo o móntelo en la pared.
- Según sus necesidades, puede elegir entre las capacidades de 3, 6 o 12 l/h.
- La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
- Module 1 - Combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis inversa.odule 2 - El cartucho de pulido contiene resina ultrapura de alta calidad para lograr una pureza constante y prolongar la vida útil del cartucho.
- Funcionamiento sencillo
- La dispensación es sencilla y permite variar la velocidad para controlar el flujo. La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. La bombilla UV y el ultrafiltro opcionales permiten personalizar el procesamiento del agua ultrapura.
Opciones de instalación
- Instalación en la mesa del laboratorio y en la pared.
- Fabricado con materiales sin pigmentos. La salida con fondo cónico permite el vaciado completo y facilita la limpieza y desinfección.
- La amplia abertura facilita la limpieza manual. El filtro de ventilación estéril y el mecanismo para evitar el desbordamiento impiden la contaminación interna por microorganismos. El absorbedor de CO22 evita el aumento del valor de COT del CO2 entrante.2
- El depósito de polietileno es opaco. La bomba de recirculación protégé el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los períodos de inactividad y mantiene un valor de conductividad bajo. Montaje en pared opcional para disponer de más espacio libre. La salida con fondo cónico permite el vaciado completo y facilita la limpieza y desinfección.
Especificaciones
Especificaciones
| Retención bacteriana | 99% |
| Conductividad | Tipo 1: 0.055μS/cm ; Tipo 2: 0.067 a 0.1μS/cm |
| Contenido bacteriano | < 1CFU/mL |
| Feedwater Connector | 3/4 pulg . NPT |
| Monitorización del agua de suministro | No |
| Fuente del agua de suministro | grifo |
| Caudal | 0.6L/min . |
| Tipo de agua producto | Tipo 1 y tipo 2 |
| Remote Dispenser | No |
| Resistividad | Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.