Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™
Código de producto. 11317021 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 estándar
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 estándar
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 estándar
UV/UF Smart2Pure 12
UV/UF Smart2Pure 3
UV/UF Smart2Pure 6
Caudal de OI:
12L/hr .
12 l/h.
3L/hr .
3 l/h
6 l/h
6L/hr .
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo Caudal de OI unitSize
11317021 Smart2Pure 3 UF 3L/hr . 1 PCS
11337021 UV/UF Smart2Pure 3 3 l/h 1 PCS
13121444 UV/UF Smart2Pure 12 12 l/h. 1 PCS
11307021 Smart2Pure 3 estándar 3L/hr . 1 PCS
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 l/h 1 PCS
11347021 Smart2Pure 6 estándar 6L/hr . 1 PCS
11357021 Smart2Pure 6 UF 6L/hr . 1 PCS
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 l/h 1 PCS
13237449 UV/UF Smart2Pure 6 6 l/h 1 PCS
11387021 Smart2Pure 12 estándar 3L/hr . 1 PCS
11397021 Smart2Pure 12 UF 12L/hr . 1 PCS
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 l/h. 1 PCS
12 options
Código de producto. 11317021
Marca: Thermo Scientific™ 50129870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™.
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 y 2 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Se trata de un completo sistema que produce 3 o 6 litros de agua ultrapura por hora. Smart2Pure 3 y 6 disponen de un depósito de 6 l integrado para almacenar el agua de tipo 2, mientras que Smart2Pure 12 ofrece la posibilidad de un depósito de 30 o 60 l para una obtener una capacidad de almacenamiento personalizable. La dispensación es fácil y dispone de velocidad variable para controlar el flujo; la pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. Coloque el sistema en la mesa de trabajo o móntelo en la pared.
Rendimiento óptimo
  • Según sus necesidades, puede elegir entre las capacidades de 3, 6 o 12 l/h.
Ahorro a largo plazo
  • La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
  • Module 1 - Combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis inversa.odule 2 - El cartucho de pulido contiene resina ultrapura de alta calidad para lograr una pureza constante y prolongar la vida útil del cartucho.
  • Funcionamiento sencillo
  • La dispensación es sencilla y permite variar la velocidad para controlar el flujo. La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. La bombilla UV y el ultrafiltro opcionales permiten personalizar el procesamiento del agua ultrapura.
Opciones de instalación
  • Instalación en la mesa del laboratorio y en la pared.
Depósito de 6 l inteligente integrado para Smart2Pure 3 y 6.
  • Fabricado con materiales sin pigmentos. La salida con fondo cónico permite el vaciado completo y facilita la limpieza y desinfección.
Smart2Pure 12 incluye distintas opciones de depósito (30 o 60 l).
  • La amplia abertura facilita la limpieza manual. El filtro de ventilación estéril y el mecanismo para evitar el desbordamiento impiden la contaminación interna por microorganismos. El absorbedor de CO22 evita el aumento del valor de COT del CO2 entrante.2
  • El depósito de polietileno es opaco. La bomba de recirculación protégé el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los períodos de inactividad y mantiene un valor de conductividad bajo. Montaje en pared opcional para disponer de más espacio libre. La salida con fondo cónico permite el vaciado completo y facilita la limpieza y desinfección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99%
Conductividad Tipo 1: 0.055μS/cm ; Tipo 2: 0.067 a 0.1μS/cm
Contenido bacteriano < 1CFU/mL
Concentración de endotoxinas 0005 EU / mL
Feedwater Connector 3/4 pulg . NPT
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro grifo
Caudal 1L/min .
Tipo de agua producto Tipo 1 y tipo 2
Remote Dispenser No
Resistividad Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Tipo Sistema de purificación de agua
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye Depósito de 6 l interno con filtro de ventilación, cartucho de pretratamiento/RO, cartucho de filtro pulidor ultrapuro, filtro estéril de 0.2 µm, regulador de presión y filtro de UF.
Modelo Smart2Pure 3 UF
Presión de funcionamiento De 1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml < 1
Rendimiento de filtrado 3 l/h a 10 °C
Consumo de energía 0.06kW
Caudal de OI 3L/hr .
Anchura (métrico) 305mm
Altura (métrico) 545mm
Fondo (métrico) 400mm
Peso neto (métrico) 22kg
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión 100 a 240
Frecuencia 50/60Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.