Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System with Installation
Código de producto. 16460831 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 6 UV
UV/UF Smart2Pure 6
Caudal de OI:
3 l/h
6 l/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Caudal de OI unitSize
16460831 UV/UF Smart2Pure 6 6 l/h cada uno
16450831 Smart2Pure 6 UV 6 l/h cada uno
16440831 Smart2Pure 3 UV 3 l/h cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460831 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50129887INS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Convierta el agua corriente en agua de tipo 1 y 2 conforme normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. produce 3 o 6 litros de agua ultrapura por hora. Smart2Pure 3 y 6 incluye un depósito de 6 l integrado para almacenar el agua de tipo 2, mientras que el Smart2Pure 12 ofrece la opción de un depósito de 30 o 60 l para una capacidad de almacenamiento personalizable.
Economía duradera:
  • La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
  • El módulo 1 ofrece una combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis inversa.
  • El módulo 2 incluye un cartucho de pulidor que contiene una resina ultrapura de alta calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho.
  • Fácil de utilizar:
  • La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para controlar el flujo.
  • La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
  • Hay bombillas UV y ultrafiltros UF opcionales disponibles para personalizar el agua ultrapura.
  • Depósito de 6 l inteligente integrado para Smart2Pure 3 y 6:
  • Construido con materiales sin pigmentos
  • Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces
  • Smart2Pure 12 ofrece opciones de depósitos de 30 o 60 l:
  • La amplia abertura facilita la limpieza manual.
  • El filtro esterilizado de ventilación y el desbordamiento del depósito ofrecen protección frente a la contaminación por microorganismos.
  • El absorbente de CO2 opcional evita que aumenten los valores del COT a causa de la transferencia de CO2.
  • El depósito de polietileno es opaco a la luz.
  • La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo y mantiene el valor de conductividad bajo.
  • Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio.
  • Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces. 
  • Dispensador manual opcional:
  • Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Retención bacteriana 99 %
    Conductividad Tipo 1: 0,055 μs/cm
    Contenido bacteriano < 0,01 UFC/ml
    Feedwater Connector NPT de 3/4 pulg
    Monitorización del agua de suministro No
    Fuente del agua de suministro Corriente
    Caudal 0,6/ l/min
    Tipo de agua producto Tipo 1
    Remote Dispenser No
    Resistividad Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C
    TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
    Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
    Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
    Incluye Depósito interno de 6 l con filtro de ventilación, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro estéril de 0,2 μm, regulador de presión, lámpara UV y filtro de UF.
    Modelo UV/UF Smart2Pure 6
    Presión de funcionamiento De 1 a 6 bar
    Partículas > 0,2 µM/ml <1
    Rendimiento de filtrado 6 l/h a 10 °C
    Consumo de energía 0,06 kW
    Caudal de OI 6 l/h
    Anchura (métrico) 305 mm
    Altura (métrico) 545 mm
    Fondo (métrico) 400 mm
    Peso neto (métrico) 22 kg
    Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
    Tensión 100/240 V
    Frecuencia 50/60 Hz
    Concentración de endotoxinas 0,005 UE/ml