Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Barnstead™ RO
Código de producto. 10569722
Click to view available options
Caudal:
12 L/h
24 L/h
6 L/h
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10569722
Marca: Thermo Scientific™ D12651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Suministre agua purificada para el lavado de material de vidrio en el laboratorio o para el suministro de agua a un sistema de agua ultrapura con el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ RO.
Suministre agua purificada para el lavado de material de vidrio en el laboratorio o para el suministro de agua a un sistema de agua ultrapura con el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ RO. Este sistema de ósmosis inversa (OI) realiza varios pasos de purificación, lo que incluye los avances más recientes de pretratamiento y las tecnologías de membranas para producir agua de pureza constante mediante ósmosis inversa. Disponible en caudales de 6, 12 o 24 litros por hora para cualquier aplicación, este sistema es fácil de utilizar y mantener.
El sistema Barnstead RO realiza varios pasos de purificación, lo que incluye los avances más recientes de pretratamiento y las tecnologías de membranas para producir agua de pureza constante mediante ósmosis inversa. Disponible con caudales de 6, 12 o 24 l/h para cualquier aplicación.
Controles inteligentes para monitorizar la información crucial
  • Funcionamiento y monitorización del rendimiento y la presión del sistema automatizados. Visualización de datos clave, como el rendimiento de la membrana, el nivel del depósito y el estado del cartucho. Los medidores internos permiten controlar el agua entrante y la presión de la membrana, e indican cuándo se debe cambiar el prefiltro.
Funcionamiento y mantenimiento sencillos
  • Realización de varios pasos de purificación en un solo sistema. Incluye todos los componentes necesarios.
Innovaciones tecnológicas para optimizar el rendimiento
  • Membranas para ósmosis inversa de poliamida compuesta. El sistema MPS exclusivo protege las membranas de la acumulación de incrustaciones, elimina la necesidad de descalcificar el agua y prolonga la vida útil de las membranas. El lavado automático limpia las membranas de ósmosis inversa para eliminar la acumulación de incrustaciones y prolongar su vida útil.
Compacto, flexible y silencioso
  • El poco espacio que ocupa es perfecto para los laboratorios de cualquier tamaño y permite su instalación en la pared o en la mesa. Soporte para montaje en pared incluido con el sistema. El panel de montaje de controles remotos opcional permite la ubicación de los controles a una distancia de hasta 10 pies' 3 m.
  • Los sistema de 12 y 24 l/h incluyen una bomba silenciosa. Los sistemas de 6 l/h usan la presión de la tubería interna disponible.
Los accesorios opcionales son el panel de montaje de controles remotos (AY1265X1) y la válvula mezcladora de agua caliente y fría (D7427). Estos productos y los consumibles de repuesto se suministran por separado. Póngase en contacto con el representante de ventas para obtener información detallada.
Prefiltro, cartucho MPS, filtro de carbono extrudido, membrana de ósmosis inversa (dos unidades con D12661) y soporte de pared.
Los depósitos se venden por separado. Póngase en contacto con el representante de ventas para obtener información detallada.
Preparación de tampones y reactivos, lavado de instrumental de vidrio, suministro de sistemas de agua de tipo 1, para uso general en el laboratorio.
En la tabla de especificaciones puede consultar los requisitos del agua de suministro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano 99%
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Tolerancia al cloro 1000 ppm/hr.
Contaminant Rejection (Microbiological) 99%
Contaminant Rejection (Minimum Ionic) Monovalent: 90 to 95%; Polyvalent: 95 to 99
Rechazo de sustancias contaminantes (orgánicas) 99%
Contaminant Rejection (Particulate) 90 to 95%
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Tap
Caudal 12 L/h
Tipo de agua producto Ultrapura (tipo 1)
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Tipo Sistema de ósmosis inversa
Presión del agua de suministro 30 to 100 psig (2 to 6.9 bar)
Hierro total como Fe <0.5ppm
TDS máx. como CaCO3 800 ppm
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μM/mL
pH Optimum Range: 6.5 to 7.5, Operating Range: 4 to 11
Resistividad 18.2MΩ·cm
Sílice <30ppm
Índice de densidad de sedimentos <5%
Intervalo de temperatura (imperial) 34°F to 95°F
Intervalo de temperatura (métrico) 1°C to 35°C
Turbidez <1.0 NTU
Anchura (imperial) 13.5 in.
Anchura (métrico) 34.3 cm
Altura (imperial) 19.5 in.
Altura (métrico) 49.5 cm
Fondo (imperial) 16.9 in.
Fondo (métrico) 42.9 cm
Requisitos eléctricos 100/240 VAC 50/60 Hz
Tensión 100/240 VAC
Frecuencia 50/60 Hz