Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Código de producto. 11347051 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Pacífico TII 3 (UV )
Pacífico TII 40
Pacífico TII 40 (UV )
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Descripción unitSize
11347051 Pacific TII 7 1 PCS
11397051 Pacific TII 20 (UV) 1 PCS
11327051 Pacific TII 3 1 PCS
11367051 Pacific TII 12 1 PCS
11387051 Pacific TII 20 1 PCS
11307061 Pacífico TII 40 1 PCS
11337051 Pacífico TII 3 (UV ) 1 PCS
11357051 Pacific TII 7 (UV) 1 PCS
11377051 Pacific TII 12 (UV) 1 PCS
11317061 Pacífico TII 40 (UV ) 1 PCS
10 options
Código de producto. 11347051
Marca: Thermo Scientific™ 50132123
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII.
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Este sistema admite requisitos diarios de entre 20 y 200 litros. Elimine aproximadamente el 98 % de los iones inorgánicos y el 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como los microorganismos y las partículas, con la membrana de ósmosis inversa de alto rendimiento.
Varias opciones para el agua de tipo 2:
  • Cinco opciones del sistema con caudales de filtrado de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h.
  • Las futuras actualizaciones del sistema permiten conseguir mayores capacidades para ajustarse a las necesidades crecientes de agua
  • Su diseño ahorra espacio y permite la instalación sobre la mesa o el montaje en la pared con el soporte de montaje integrado
Fiabilidad operativa:
  • Microprocesador controlado para el funcionamiento automático con monitorización continua de todos los parámetros fundamentales
  • El regreso automático al modo de «funcionamiento» garantiza la recirculación durante los periodos de reposo.
  • La lámpara UV evita la contaminación biológica (solo modelos UV)
Fácil de utilizar:
  • La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
  • El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de producción, en espera o limpieza
  • Nivel de llenado del depósito mostrado en %
  • Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes
Documentación conforme con GLP.
  • La impresora opcional se conecta al puerto RS-232 para la grabación y rastreabilidad de los datos.
  • La constante de celda de 0,01 cm-1  garantiza unas mediciones de conductividad precisas
  • La compensación de temperatura para la medición de la conductividad tiene una precisión de ± 0,1 °C (de acuerdo con USP 645).
Dispensador manual opcional:
  • Consiga mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 metros que se conecta al depósito; se debe usar solo con un depósito con bomba de presión (06.5032, 06.5062, 06.5082).  Incluye filtro final de 0,2 micrómetros (nº de pieza 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99 %
Conductividad De 0,1 a 1,0 μS/cm
Descripción Pacific TII 7
Contenido bacteriano 99 %
Producción diaria De 20 to 200 l
Feedwater Connector NPT de 3/4 pulg
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal 7 l/h a 10 °C
Tipo de agua producto Tipo 2
Resistividad de 10 a 1 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) < 30 ppmm
Tipo Sistema de purificación de agua
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μm/ml
Rendimiento de filtrado 7 l/h a 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372 mm
Altura (métrico) 613 mm
Fondo (métrico) 330 mm
Peso neto (métrico) 25 kg
Requisitos eléctricos 90/240 V/50/60 Hz
Tensión 90/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.