Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Código de producto. 11307061 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Pacífico TII 3 (UV )
Pacífico TII 40
Pacífico TII 40 (UV )
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Descripción unitSize
11307061 Pacífico TII 40 1 PCS
11397051 Pacific TII 20 (UV) 1 PCS
11327051 Pacific TII 3 1 PCS
11347051 Pacific TII 7 1 PCS
11367051 Pacific TII 12 1 PCS
11387051 Pacific TII 20 1 PCS
11337051 Pacífico TII 3 (UV ) 1 PCS
11357051 Pacific TII 7 (UV) 1 PCS
11377051 Pacific TII 12 (UV) 1 PCS
11317061 Pacífico TII 40 (UV ) 1 PCS
10 options
Código de producto. 11307061
Marca: Thermo Scientific™ 50132127
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII.
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Este sistema admite requisitos diarios de entre 20 y 200 litros. Elimine aproximadamente el 98 % de los iones inorgánicos y el 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como los microorganismos y las partículas, con la membrana de ósmosis inversa de alto rendimiento.
Múltiples opciones para agua de tipo 2
  • Cinco opciones del sistema con flujos de filtración de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h. Las actualizaciones posteriores del sistema permiten aumentar la capacidad para satisfacer el posible aumento de la demanda. El diseño de tamaño reducido permite la instalación en la mesa de trabajo o la pared con el soporte de montaje integrado.
Funcionamiento fiable
  • El control por microprocesador permite el funcionamiento automático y la monitorización continua de todos los parámetros críticos. El cambio automático al “modo de funcionamiento” garantiza la recirculación durante los períodos de inactividad. La lámpara UV opcional evita la contaminación biológica.
Funcionamiento sencillo
  • La resistividad y la conductividad se muestran claramente en el amplio panel de control con retroiluminación e inclinable para una visualización óptima. El estado del modo de funcionamiento indica claramente los modos de “producción”, “espera”, “limpieza” El nivel de llenado del depósito se muestra como un porcentaje. Los parámetros del sistema están protegidos con código para evitar los cambios accidentales de los puntos de ajuste.
Documentación conforme a las prácticas correctas de laboratorio
  • La impresora opcional se conecta al puerto RS-232 para el registro y seguimiento de los datos. La constante de celda de 0,01 cm-1-1 garantiza la precisión de las mediciones de la conductividad. La exactitud de la compensación de temperatura para la medición de la conductividad es de ±±0,1°°C (según USP 645).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99%
Conductividad De 0,1 a 1,0 μS/cm
Descripción Pacífico TII 40
Contenido bacteriano 99%
Feedwater Connector 3/4 pulg . NPT
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro grifo
Caudal 40 L/hr. at 10°C
Tipo de agua producto Tipo 2
Resistividad de 10 a 1 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) < 30 ppb
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml < 1 mM / mL
Rendimiento de filtrado 40L/hr . a 10 ° C
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372mm
Altura (métrico) 613mm
Fondo (métrico) 330mm
Peso neto (métrico) 25kg
Requisitos eléctricos 90/240 V 50/60 Hz
Tensión 90 a 240V
Frecuencia 50/60Hz
Producción diaria De 20 to 200 l
Tipo de producto Sistema de purificación de agua
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.