Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO
Código de producto. 11327001 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Rendimiento de filtrado:
12 l/h.
20 l/h
3L/hr .
40L/hr .
7 l/h
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Rendimiento de filtrado unitSize
11327001 12 l/h. 1 PCS
11307001 3L/hr . 1 PCS
11317001 7 l/h 1 PCS
11337001 20 l/h 1 PCS
11347001 40L/hr . 1 PCS
5 options
Código de producto. 11327001
Marca: Thermo Scientific™ 50132387
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore la producción funcional y económica de agua de alta pureza con este sistema de ósmosis inversa de laboratorio de diseño modular.
Mejore la producción funcional y económica de agua de alta pureza con el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO. Es un sistema de ósmosis inversa con un diseño modular específico para la producción funcional y económica de agua de gran pureza.
Características del producto
  • Cinco opciones del sistema con flujos de filtración de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h.
  • Su diseño compacto permite ubicarlo en la mesa del laboratorio o montarlo en la pared.
  • La actualización simple del sistema lo hace apto para futuros requisitos de capacidad de agua pura.
Funcionamiento fiable
  • El control de microprocesador ofrece un funcionamiento automático con monitorización continua de todos los parámetros importantes.
  • El nivel de llenado requerido en el depósito se puede personalizar.
  • El regreso automático al modo de funcionamiento garantiza la recirculación durante los periodos de reposo.
Pantalla clara fácil de utilizar
  • La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
  • El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de «producción», «en espera» y «limpieza»
  • Nivel de llenado del depósito mostrado en %
Monitorización del agua de suministro integrada
El agua de suministro de calidad es un requisito previo para obtener agua de alta pureza y prolonga la vida útil del cartucho.
Documentación que cumple con GLP
El reloj en tiempo real registra errores y fallos del sistema.
El almacenamiento continuo de datos recoge cuatro semanas de información que se muestran en texto claro.
El sistema operativo está protegido con código para evitar cambios no autorizados en los ajustes del sistema.
La interfaz RS-232 con intervalo de envío ajustable permite la transmisión de valores y errores medidos a un PC o impresora de datos a intervalos de tiempo personalizados.
La constante de celda de 0,16 cm-1 garantiza unas mediciones de conductividad precisas.
Pretratamiento Pacific RO
Dos bastidores para filtro de 10 pulg (25,4 cm) con un prefiltro de 5Glc + carbono activo para evitar la entrada de partículas de >5Glc y altas concentraciones de cloro libre; incluye un cartucho de estabilizador de dureza que enlaza el calcio y evita su precipitación.
Almacenamiento de agua pura sin preocupaciones
El depósito está hecho de polietileno sin pigmentos.
El fondo cónico permite un vaciado completo, así como una limpieza y desinfección eficaces.
Dispensador manual opcional
Consiga mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 metros que se conecta al depósito. Se debe usar solo con un depósito con bomba de presión (06.5032, 06.5062, 06.5082).  Incluye filtro final de 0,2 micrómetros. (N.º de pieza: 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99 %
Descripción Barnstead Pacific RO 12
Monitorización del agua de suministro Integrado
Caudal 12 l/h.
Tipo Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa
Conector de agua de suministro NPT de 3/4 pulg
Presión de funcionamiento De 1,5 a 6 bar
Rendimiento de filtrado 12 l/h.
Consumo de energía 0,1 kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372 mm
Altura (métrico) 603 mm
Fondo (métrico) 330 mm
Peso neto (métrico) 21 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.