Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y consumibles Barnstead™ Nanopure™
Código de producto. 10034781 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Módulo de calibración
Protector de bomba
Suministro de agua desionizada
Ósmosis inversa y suministro destilado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10034781 Ósmosis inversa y suministro destilado 1 PCS
10024771 Suministro de agua desionizada cada uno
10186251 Ósmosis inversa y suministro destilado 1 PCS
10739692 Suministro de agua desionizada cada uno
12740896 Protector de bomba cada uno
10688333 Módulo de calibración cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10034781 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D50280
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™.
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™. Elija el paquete de cartuchos que se ajuste al agua de suministro y al sistema de que disponga. Los paquetes de cartuchos se entregan con filtro final de 0,2 micrómetros. Otros productos son la lámpara UV y el protector de bomba de nivel de agua bajo.
  • Instalación y extracción sencillas y de conexión única
Incluye: Un filtro final absoluto de 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistemas de purificación de agua Nanopure
Tipo Ósmosis inversa y suministro destilado