Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™
Código de producto. 11337011 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
MicroPure
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UF/UV
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo unitSize
11337011 MicroPure UF 1 PCS
11327011 MicroPure 1 PCS
11347011 MicroPure-ST 1 PCS
11357011 MicroPure UF-ST 1 PCS
11367011 MicroPure UF/UV 1 PCS
11377011 MicroPure UV/UF-ST 1 PCS
10169639 MicroPure UV 1 PCS
11397011 MicroPure UV-ST 1 PCS
8 options
Código de producto. 11337011
Marca: Thermo Scientific™ 50132368
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procese hasta 15 litros al día de agua ultrapura con el sistema compacto Barnstead MicroPure, que lleva a cabo de forma fiable aplicaciones como las de HPLC.
Procese hasta 15 litros al día de agua ultrapura con el sistema compacto y fiable Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™. Este sistema es una elección fantástica para aplicaciones como las de HPLC u otros análisis de instrumentos, preparación de muestras, lavado del instrumental de vidrio o trabajos de biología molecular en los que interferirían endotoxinas o nucleasas. Coloque el sistema sin acceso directo a una tubería de agua con el depósito de agua de suministro de 6 l integrado y visualice con facilidad la pantalla retroiluminada inclinable. Supervise la calidad del agua de suministro para ayudar a maximizar la vida útil del cartucho.
Características inteligentes:
  • La pantalla retroiluminada se inclina para ofrecer una fácil visualización
  • Dispensación de velocidad variable
  • Depósito de agua de suministro de 6 l integrado que se utiliza sin acceso directo a una tubería de agua
Monitorización de la calidad del agua de suministro:
  • El agua de suministro de buena calidad conlleva la obtención uniforme de agua ultrapura y ayuda a alargar la duración del servicio del cartucho, lo que maximiza la vida útil del mismo.
Diseño inteligente:
  • La bomba de recirculación evita la proliferación bacteriana en períodos de reposo y permite una monitorización constante de las funciones del sistema, lo que permite una visualización inmediata de los mensajes de fallo si se detecta un problema.
  • Los sistemas se envían totalmente equipados con un reductor de presión, un cartucho ultrapuro y filtro esterilizado de 0,2 μm.
Filtros superiores:
  • El ultrafiltro se lava automáticamente para garantizar la mayor retención de endotoxinas y nucleasas, lo que garantiza una vida útil de dos años.
  • El filtro final validado de 0,2 μm con membrana doblada se puede esterilizar hasta cinco veces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conductividad 0,055 μs/cm
Contenido bacteriano < 0.01 SFU / ml
Feedwater Connector R 3/4 in
Monitorización del agua de suministro
Fuente del agua de suministro Pretratado
Caudal 1.5L/min .
Tipo de agua producto Tipo 1
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) 5 a 10 ppb
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye Ultrafiltration Membrane
Modelo MicroPure UF
Presión de funcionamiento De 0,1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml < 1μM/mL
Consumo de energía 0.06kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 305mm
Altura (métrico) 545mm
Fondo (métrico) 300mm
Peso neto (métrico) 17kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240V
Frecuencia 50/60Hz
Concentración de endotoxinas 0.001EU/mL
Tipo de producto Sistema de purificación de agua