Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO
Código de producto. 11386991 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
LabTower RO 20 L/h
LabTower RO 40 l/h
LabTower RO 60 L/h
Rendimiento de filtrado:
20 L/h a 10 °C
40 l/h a 10 °C
60 L/h a 10 °C
Requisitos eléctricos:
100/240 V/50/60 Hz
100/240 V, 50/60 Hz
90/240 V 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Descripción Rendimiento de filtrado Requisitos eléctricos unitSize
11386991 LabTower RO 20 L/h 20 L/h a 10 °C 100/240 V, 50/60 Hz 1 PCS
11396991 LabTower RO 40 l/h 40 l/h a 10 °C 100/240 V/50/60 Hz 1 PCS
13204909 LabTower RO 60 L/h 60 L/h a 10 °C 90/240 V 50/60 Hz cada uno
3 options
Código de producto. 11386991
Marca: Thermo Scientific™ 50132390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Convierta el agua corriente en agua de ósmosis inversa con el almacenamiento de 100 l integrado en el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO.
Convierta el agua corriente en agua de ósmosis inversa (OI) con el almacenamiento de 100 l integrado en el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO, que permite al usuario leer fácilmente los parámetros con un controlador ultramoderno. Montado sobre ruedas, este sistema compacto es perfecto para el suministro de agua pura para cualquier laboratorio. El sistema es muy adecuado como fuente de agua de suministro para lavaplatos, autoclaves y usos generales de laboratorio. Hay dos opciones de sistema disponibles con caudales de filtrado de 20, 49 o 60 l/h. La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
Tecnología avanzada con un diseño móvil
  • Un control por microprocesador de alta tecnología genera parámetros del sistema de fácil lectura. El depósito de agua de alta pureza de 100 l integrado se puede vaciar por completo e incluye un elevador de presión silencioso como componente estándar. El sistema compacto LabTower RO se monta sobre un conjunto de ruedas y es un suministro de agua ideal para cualquier laboratorio. Se adapta perfectamente como sistema de agua de suministro a los lavaplatos y autoclaves, y se puede usar para las tareas habituales del laboratorio. La unidad de pretratamiento integrada consta de un estabilizador de dureza para la protección del módulo de ósmosis inversa de las sustancias formadoras de dureza y un cartucho combinado de carbón activado (5 µm)μpara proteger el sistema del cloro libre y las partículas, y garantizar el funcionamiento continuado durante las fases de purificación descendente.
Diseño compacto y móvil
  • Dos opciones disponibles con flujos de filtración de 20 o 40 l/h. Diseño independiente con depósito de 100 l integrado para no ocupar espacio en la mesa de trabajo.—Las ruedas facilitan el desplazamiento. Los sistemas se pueden actualizar posteriormente según la demanda de capacidad de agua.
Depósito de 100 l integrado
  • Almacenamiento de 100 l de agua de OI en un depósito opaco de polietileno de alta pureza. El volumen del depósito ajustable se puede programar si disminuye la demanda—de dispensación desde el depósito a autoclaves, lavaplatos, sistemas de agua ultrapura, etc.
Pantalla nítida fácil de usar
  • La resistividad y la conductividad se muestran claramente en el amplio panel de control con retroiluminación e inclinable para una visualización óptima. El estado del modo de funcionamiento indica claramente los modos de “producción”, “espera”, “limpieza” o “desinfección.” El nivel de llenado del depósito se muestra como un porcentaje. Los parámetros del sistema están protegidos con código para evitar los cambios accidentales de los puntos de ajuste.
Documentación conforme a las prácticas correctas de laboratorio
  • El sistema LabTower RO se ha desarrollado según los requisitos de las prácticas correctas de laboratorio. Los datos registrados y rastreables se pueden imprimir mediante la interfaz RS-232 y la impresora auxiliar. La medición precisa y altamente especializada de la conductividad se garantiza mediante una constante de celda de 0,16 cm-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano 99%
Descripción LabTower RO 20 L/h
Monitorización del agua de suministro Yes
Fuente del agua de suministro Tap
Caudal 20 L/hr. at 10°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Tipo Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa
Conector de agua de suministro 3/4 in. NPT
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μM/mL
Rendimiento de filtrado 20 L/h a 10 °C
Consumo de energía 0.25 kW
Extracción de sílice 98%
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 1500 mm
Fondo (métrico) 580 mm
Peso neto (métrico) 50 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz