Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Código de producto. 11357031 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Modelo:
GenPure
GenPure UF
GenPure UV
GenPure UV-TOC
GenPure UV/UF
GenPure UV/UF-TOC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11357031
Marca: Thermo Scientific™ 50131243
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con calidad uniforme para sus aplicaciones más exigentes y sensibles con el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™.
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con calidad uniforme para sus aplicaciones más exigentes y sensibles con el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™. Este sistema ofrece un control excepcional, una gran precisión y una medición de conductividad conforme a USP con compensación de temperatura que puede activarse o desactivarse. Todos los sistemas GenPure™ superan las normas internacionales ASTM de tipo I, ISO 3696 de grado 1, ASTM D1193 y CLSI-CLRW.
Todos los sistemas GenPure cumplen las normas internacionales ASTM Tipo I, ISO 3696 Clase 1, ASTM D1193 y CLSI-CLRW
Control integrado del agua de suministro
  • Una célula de medición adicional controla la conductividad del suministro de agua de suministro. Cuando se excede el valor límite se muestra inmediatamente maximizando la duración del cartucho
Medición de COT en línea con control de la intensidad UV
  • Control de COT en tiempo real para mediciones continuas de sustancias orgánicas presentes en el agua El control continuo de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos de COT debidos a una intensidad UV reducida Los mensajes de error alertan al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV deja de ser suficiente para obtener mediciones de COT precisas Fotooxidación UV 185/254 nm El conjunto UV de alto rendimiento reduce el contenido de microorganismos y sus metabolitos
Listo para su uso
  • Interruptor de presión de agua de suministro, soporte para pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro esterilizado, todos incluidos con un número de referencia.
Medición de conductividad/resistividad
  • Las células de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de la resistencia de referencia incorporada con constantes de célula a 0,01 cm-1
  • Las mediciones de temperatura se realizan a través de un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1°C
Sustitución de los cartuchos de conexión rápida
  • La función de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos incluso durante el funcionamiento
Documentación de conformidad con GLP
  • El sistema operativo protegido mediante código y con reloj de tiempo real evita que se realicen cambios no autorizados en los ajustes del sistema Interfaz RS-232 con envío personalizado: intervalo para transferencia segura de datos de todos los datos medidos, fallos, fecha y hora a un ordenador PC o impresora de registro El control digital por microprocesador controla y almacena de forma automática los fallos de las últimas cuatro semanas La medición de la conductividad conforme a USP con compensación de la temperatura se puede activar y desactivar
Paneles de control con inclinación para una fácil visualización
  • El controlador diseñado de forma ergonómica se inclina para facilitar el modo de pulsar las teclas y asegurar una fácil lectura Pantalla iluminada alfanúmerica de cuatro líneas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 0,055 μs/cm
Contenido bacteriano < 1CFU/mL
Feedwater Connector R 3/4 in
Monitorización del agua de suministro
Fuente del agua de suministro Pretratado
Caudal Hasta 2 l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Tipo Ultrapure Water Purification System
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye UV-photo-oxidation
Modelo GenPure UV
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml < 1
Consumo de energía 0.1kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372mm
Altura (métrico) 615mm
Fondo (métrico) 330mm
Peso neto (métrico) 23kg
Requisitos eléctricos 90/240 V 50/60 Hz
Tensión 90 a 240V
Frecuencia 50/60Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.