Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Sistema de purificación de agua xCAD
Código de producto. 13082953 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136146
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136149
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136152
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136165
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136150
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136153
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136167
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136170
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136171
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136172
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13082953
Marca: Thermo Scientific™ 50131321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
El sistema Barnstead GenPure xCAD proporciona agua ultrapura de 18,2 MΩ.cm con calidad uniforme para las aplicaciones más exigentes y sensibles. El dispensador remoto xCAD ofrece flexibilidad y control.
Todos los sistemas GenPure™ cumplen las normas internacionales ASTM Tipo I, ISO 3696 Clase 1, ASTM D1193 y CLSI-CLRW.
Control integrado del agua de suministro
  • La célula de medición adicional controla la conductividad del agua de suministro Si la calidad del agua de suministro se encuentra por debajo de los valores establecidos, se mostrará inmediatamente un mensaje de error
Medición de COT en línea con control de la intensidad UV
  • Control de COT en tiempo real para mediciones continuas de sustancias orgánicas presentes en el agua El control continuo de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos de COT debidos a una intensidad UV reducida Los mensajes de error alertan al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV deja de ser suficiente para obtener mediciones de COT precisas
Fotooxidación UV 185/254 nm
  • El conjunto UV de alto rendimiento reduce de forma fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos
Listo para su uso
  • Interruptor de presión de agua de suministro, soporte para pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro esterilizado, todos incluidos en un número de pieza
Medición de conductividad/resistividad
  • Las células de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de la resistencia de referencia incorporada con constantes de célula a 0,01 cm-1
  • Las mediciones de temperatura se realizan a través de un sensor con chip de platino con una precisión de± 0,1°C
Sustitución de los cartuchos de conexión rápida
  • La función de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos incluso durante el funcionamiento
Dosificación exacta
  • Dosificación electrónica para un control completamente automático de un volumen de entre 0,01 y 65 l con una precisión de < 0,5 %
Documentación de conformidad con GLP
  • El sistema operativo protegido mediante código y con reloj de tiempo real evita que se realicen cambios no autorizados en los ajustes del sistema Interfaz RS-232 con envío personalizado: intervalo para transferencia segura de datos de todos los datos medidos, errores, fecha y hora a un ordenador PC o impresora de registro El control digital por microprocesador controla y almacena de forma automática los errores de las últimas cuatro semanas La medición de la conductividad conforme a USP con compensación de la temperatura se puede activar y desactivar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 0055 S / cm
Descripción descatalogado ; producto de reemplazo es 50136171
Contenido bacteriano < 1CFU/mL
Feedwater Connector R 3/4 in
Monitorización del agua de suministro
Fuente del agua de suministro Pretratado
Caudal Hasta 2 l/min
Remote Dispenser Yes
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Tipo Sistema de purificación de agua
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml < 1μM/mL
Consumo de energía 0.1kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372mm
Altura (métrico) 615mm
Fondo (métrico) 330mm
Peso neto (métrico) 24kg
Requisitos eléctricos 90/240 V 50/60 Hz
Tensión 90 a 240V
Frecuencia 50/60 Hz