Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Sistema de purificación de agua xCAD
Código de producto. 13072953 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136146
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136149
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136152
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136165
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136150
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136153
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136167
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136170
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136171
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136172
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13072953
Marca: Thermo Scientific™ 50131300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
El sistema Barnstead GenPure xCAD proporciona agua ultrapura de 18,2 MΩ.cm con calidad uniforme para las aplicaciones más exigentes y sensibles. El dispensador remoto xCAD ofrece flexibilidad y control.
Obtenga flexibilidad y control con el dispensador remoto compacto del sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD. Este sistema suministra agua ultrapura con calidad uniforme para las aplicaciones más exigentes y sensibles. El dispensador remoto puede montarse en pared o en sobremesa. El sistema es ideal para aplicaciones de biología molecular, microbiología y química analítica e incluye monitorización del agua de suministro integrada, sustitución de cartuchos de conexión rápida y dosificación exacta.
Monitorización del agua de suministro integrada:
  • Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro.
  • Si la calidad del agua de suministro cae por debajo del valor establecido, aparece un mensaje de fallo inmediatamente.
Fotooxidación UV 185/254 nm:
  • El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
Listo para su uso:
  • El interruptor de presión del agua de suministro, el soporte de pared, la lámpara UV, el cartucho ultrapuro y el filtro esterilizado están incluidos en un único número de referencia.
Medición de la conductividad/resistividad:
  • Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm-1.
  • Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.
Sustitución de cartuchos de conexión rápida:
  • La capacidad de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos, incluso durante el funcionamiento.
Dosificación exacta:
  • La dosificación electrónica permite un control totalmente automático del volumen de entre 0,01 y 65 l con una precisión < 0,5 %.
Documentación que cumple con BPL:
  • El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
  • La interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable permite la transferencia segura de todos los datos de medición, errores, fecha y hora a un PC o impresora de registros.
  • El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
  • La medición de conductividad conforme con la farmacopea estadounidense (USP) que dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 0,055 µS/cm
Descripción Descatalogado; la alternativa es el producto 50136165
Contenido bacteriano <1 CFU/ml
Feedwater Connector R de 1,91 mm (0,75 pulg)
Monitorización del agua de suministro
Fuente del agua de suministro Pretratado
Caudal Hasta 2 l/min
Remote Dispenser Yes
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 5 a 10 ppmm
Tipo Sistema de purificación de agua
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μm/ml
Consumo de energía 0,1 kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372 mm
Altura (métrico) 615 mm
Fondo (métrico) 330 mm
Peso neto (métrico) 22 kg
Requisitos eléctricos De 90 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión De 90 a 240 V
Frecuencia 50/60 Hz