Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos RoDi vacíos Barnstead™ Easypure™, juego de tres
Código de producto. 10235983 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Bomba de refuerzo externa
Cartuchos vacíos
Kit de cartuchos:
Kit de inicio
Lámpara ultravioleta de repuesto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 SET
cada uno
Código de producto. 10235983
Marca: Thermo Scientific™ LMX13
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación.
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación. El kit de cartuchos incluye prefiltro, cartucho de lecho mixto ultrapuro y cartucho de alta pureza/bajo COT Easypure. Otros consumibles son el filtro final de 0,2 micrómetros, lámpara ultravioleta, tapón de depósito Thermo Scientific™ Ventgard™, membrana de ósmosis inversa y juego de tres cartuchos vacíos para limpieza.
Personalice su sistema con los accesorios y consumibles que mejor se adapten a su aplicación y purificación de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Lámpara ultravioleta de repuesto
Para utilizar con (equipo) Barnstead Easypure RoDi
Tipo Lámpara UV