Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de purificación de agua ultrapura Barnstead™ E-Pure™
Código de producto. p-4531523 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Módulos:
3
4
Tensión:
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Módulos Tensión unitSize
12331278 3 240 V cada uno
11466348 4 240 V cada uno
2 options
Código de producto. 12331278
Marca: Thermo Scientific™ D463233
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produzca agua ultrapura de Tipo 1 con costes de funcionamiento bajos utilizando los sistemas de purificación de agua ultrapura Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™.
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con costes de funcionamiento bajos utilizando los sistemas de purificación de agua ultrapura Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Elija entre dos sistemas: uno de tres módulos y otro de cuatro. Consiga una mayor duración del cartucho y benefíciese de los costes de funcionamiento reducidos con los cartuchos de gran tamaño. este sistema es perfecto para AA, GS, preparaciones de tampones o como fuente de agua de suministro purificada para instrumentos analíticos o lavadoras de instrumental de laboratorio. Es fácil de usar y fácil de mantener.
Características:
  • El sistema alcanza valores de resistividad de hasta 18,2 MΩ-cm y niveles del COT por debajo de 10 ppb.
  • Los conductos de agua de polipropileno virgen evitan la recontaminación.
  • La bomba de recirculación recircula el agua continuamente por todo el sistema para mantener la pureza del agua y reducir la cantidad de agua residual necesaria para el enjuagado.
  • El sistema se puede montar en pared y se suministra completamente ensamblado para facilitar la instalación.
  • Los recipientes con cierre rápido de un cuarto de vuelta hacen muy fácil la sustitución del cartucho.
  • El filtro final absoluto de 0,2 μm elimina las bacterias y las partículas, que podrían alterar los resultados.
  • El indicador de resistividad digital compensa su temperatura automáticamente a 25 °C, lo que evita las lecturas fluctuantes provocadas por los cambios de temperatura.
Información para pedidos:
Entre los accesorios opcionales se incluyen un dispensador remoto (D8952), un protector de bomba de presión baja (D2706) y un protector de bomba de nivel de agua bajo (D0603, D0606). Estos productos, así como los cartuchos y los consumibles de repuesto, se venden por separado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.
Incluye:
Soporte para pared
Requiere:
Juntas tóricas suministradas con el paquete de cartuchos (se venden por separado)
Recomendada para:
AA, GS, preparaciones de tampones, suministro de agua para instrumentos analíticos o lavadoras de instrumental de laboratorio
Nota:
Si el suministro de E-Pure procede de un depósito de almacenamiento, se recomienda que el protector de bomba de nivel de agua bajo proteja la bomba frente a daños si el nivel de agua del depósito desciende por debajo de los requisitos del sistema. Se piden por separado (D0603 para 120 V, D0606 para 240 V).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Conductividad 0,055 μs/cm
Contenido bacteriano < 1 UFC/ml
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente o pretratada
Caudal Hasta 2,5 l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Remote Dispenser Opcional
Resistividad 18,2 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) < 10 ppmm
Presión del agua de suministro 100 psig (6,9 bar)
Módulos 3
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μm/ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19 x 80,0 x 71,1 cm (7,5 x 31,5 x 28 pulg)
Longitud (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 19 cm
Anchura (imperial) 31,5 in
Anchura (métrico) 80,0 cm
Altura (imperial) 28 pulg
Altura (métrico) 71,1 cm
Tensión 240 V
Tipo de producto Sistema de purificación de agua