Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de almacenamiento de destiladores clásicos Barnstead™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los accesorios de almacenamiento de destiladores clásicos Thermo Scientific™ Barnstead™ complementan el sistema actual para crear un sistema más completo. Los accesorios incluyen opciones de montaje, conjunto de luz UV, filtro de aire y cierre hidráulico Thermo Scientific™ Ventgard™. Elija un soporte de suelo o un soporte de pared, según sea necesario. Mantenga la esterilidad en el depósito con el conjunto de luz UV, que incluye una carcasa, un interruptor de encendido/apagado, un cable de 183 cm (6 pies), una lámpara y un lastre. Proteja el agua almacenada de las partículas en suspensión en el aire, las sustancias orgánicas y el CO2 mediante el filtro de aire y el cierre hidráulico Ventgard™. Evite la entrada de aire en el depósito a través del orificio de ventilación a la atmósfera del condensador
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Depósitos clásicos |
| Tipo | Filtro de aire y cierre hidráulico |