Descripción
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente del agua de suministro | Corriente o pretratada |
| Caudal | 3,8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cartucho de purificación de agua |
| Para utilizar con (equipo) | Nanopure II y antiguo sistema Nanopure |
| Incluye | Un intercambio iónico 09-034 de alta capacidad, orgánico/coloide 09-034-104 y dos cartuchos de intercambio iónico 09-034-3 Ultrapure™ |
| Modelo | D3804 |
| Presión | 30 psi |
| Tipo | Kit de cartuchos: |
| Longitud (imperial) | 17 in |
| Longitud (métrico) | 4,18 cm |
| Mostrar más |