Learn More
Thermo Scientific™ ™ Kits de cartuchos Barnstead
Código de producto. 11756259 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Nanopure II y antiguo sistema Nanopure
Sistema estilo Nanopure Quad
Sistemas Nanopure Infinity
Fuente del agua de suministro:
Corriente
Corriente o pretratada
Desionizada, del grifo
Pretratada
Ósmosis inversa, destilada
Modelo:
D3804
D3805
D4801
D4802
D50254
D50255
D50256
D50257
D5026
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Fuente del agua de suministro Modelo unitSize
11756259 Sistema estilo Nanopure Quad Corriente D4802 1 PCS
10256704 Sistemas Nanopure Infinity Desionizada, del grifo D50254 cada uno
11946092 Sistema estilo Nanopure Quad Pretratada D5026 cada uno
11860810 Sistemas Nanopure Infinity Ósmosis inversa, destilada D50255 cada uno
10774267 Nanopure II y antiguo sistema Nanopure Corriente o pretratada D3805 cada uno
15129583 Nanopure II y antiguo sistema Nanopure Corriente o pretratada D3804 cada uno
11840810 Sistemas Nanopure Infinity Ósmosis inversa, destilada D50257 cada uno
11830810 Sistemas Nanopure Infinity Desionizada, del grifo D50256 cada uno
11746259 Sistema estilo Nanopure Quad Corriente D4801 cada uno
9 options
Código de producto. 11756259
Marca: Thermo Scientific™ D4802
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente del agua de suministro Corriente
Para utilizar con (aplicación) Cartucho de purificación de agua
Para utilizar con (equipo) Sistema estilo Nanopure Quad
Incluye Un pretratamiento 09-034-5C Macropure™, intercambio iónico 09-034 de alta capacidad, cartuchos 09-050-276 Ultrapure™ y 09-050-267 Organicfree
Modelo D4802
Tipo Kit de cartuchos:
Título del producto