Learn More
Thermo Scientific™ ™ Kits de cartuchos Barnstead
Código de producto. 10774267 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Nanopure II y antiguo sistema Nanopure
Sistema estilo Nanopure Quad
Sistemas Nanopure Infinity
Fuente del agua de suministro:
Corriente
Corriente o pretratada
Desionizada, del grifo
Pretratada
Ósmosis inversa, destilada
Modelo:
D3804
D3805
D4801
D4802
D50254
D50255
D50256
D50257
D5026
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Fuente del agua de suministro Modelo unitSize
10774267 Nanopure II y antiguo sistema Nanopure Corriente o pretratada D3805 cada uno
10256704 Sistemas Nanopure Infinity Desionizada, del grifo D50254 cada uno
11946092 Sistema estilo Nanopure Quad Pretratada D5026 cada uno
11860810 Sistemas Nanopure Infinity Ósmosis inversa, destilada D50255 cada uno
11756259 Sistema estilo Nanopure Quad Corriente D4802 1 PCS
15129583 Nanopure II y antiguo sistema Nanopure Corriente o pretratada D3804 cada uno
11840810 Sistemas Nanopure Infinity Ósmosis inversa, destilada D50257 cada uno
11830810 Sistemas Nanopure Infinity Desionizada, del grifo D50256 cada uno
11746259 Sistema estilo Nanopure Quad Corriente D4801 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10774267 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D3805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente del agua de suministro Corriente o pretratada
Caudal 3,8
Para utilizar con (equipo) Nanopure II y antiguo sistema Nanopure
Incluye Un cartucho orgánico/coloide 09-034104 y dos cartuchos de intercambio de iones 09-034-3 Ultrapure™.
Modelo D3805
Presión 30 psi
Tipo Cartucho de purificación de agua
Longitud (imperial) 17 in
Longitud (métrico) 4,18cm
Diámetro (imperial) 3,38 in
Diámetro (métrico) 8,5cm