Descripción
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente del agua de suministro | Desionizada, del grifo |
| Para utilizar con (aplicación) | Cartucho de purificación de agua |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas Nanopure Infinity |
| Incluye | Un pretratamiento 09-050-226 de alimentación de Tap/DI, un cartucho 09-050-246 Organicfree, dos cartuchos 09-050-247 Ultrapure™ y dos filtros 09-050-279 de dispensador remoto de 0,2 μm |
| Modelo | D50254 |
| Tipo | Kit de cartuchos: |