missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Barnidipine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16440467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16440467 50 mg 50 miligramos
16475076 100 mg 100 miligramos
16474108 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16440467

Marca: Medchem Express HY107322

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Barnidipine hydrochloride (Mepirodipine hydrochloride) is an L-type calcium antagonist (CaA) with high affinity for [3H] initrendipine binding sites (Ki=0.21 nmol/l), has selective action against CaA receptors. Barnidipine hydrochloride (Mepirodipine hydrochloride) is an antihypertensive drug and acts by the reduction of peripheral vascular resistance secondary to its vasodilatory action.

Barnidipine hydrochloride (Mepirodipine hydrochloride) is an L-type calcium antagonist (CaA) with high affinity for [3H] initrendipine binding sites (Ki=0.21 nmol/l), has selective action against CaA receptors.

Specifica

Nombre del producto químico o material Barnidipine hydrochloride
CAS 104757-53-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30ClN3O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo Mepirodipine hydrochloride YM-09730-5
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (473.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)[C@@H]1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)O[C@@H]3CN(CC4=CC=CC=C4)CC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 528.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.0
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.