Learn More
Óxido de circonio y bario, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
11371559 250 g 250 g
11361559 1 kg 1 Kg
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11371559
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014028.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Barium zirconium oxide is involved in the preparation of its nano powder, which finds application in the gas sensing performance of thick films especially with ammonia gas. Copper(II) oxide doping with yttrium-doped barium zirconate is used as an electrolyte in solid oxide fuel cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12009-21-1
Fórmula molecular BaO3Zr
Peso molecular (g/mol) 276.548
Número MDL MFCD00014189
Clave InChI DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
PubChem CID 16212444
Nombre IUPAC bario(2+); dioxido(oxo)circonio
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium zirconium oxide
Punto de fusión 2500°C
Color Blanco
Forma física Polvo de 1-2 micrómetros
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metal basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.53
Olor Odorless
Aspecto Off-white powder
Densidad 5.52 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium zirconium oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium zirconate