Learn More
Trifluorometanosulfonato de bario
Código de producto. 11358877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11358877 50 g 50 g
11338877 2 g 2 g
11348877 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 11358877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038571.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2794-60-7
Fórmula molecular C2BaF6O6S2
Peso molecular (g/mol) 435.453
Número MDL MFCD00143644
Clave InChI DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium trifluoromethanesulfonate, barium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, barium salt, barium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, barium salt 2:1, bariumtrifluoromethanesulfonate, pubchem23759, ksc491a8b, barium 2+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 76040
Nombre IUPAC bario(2 +); trifluorometansulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 50 g
Número UN UN1564
Beilstein 3729346
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.48
Forma física Polvo