Learn More
Trifluorometanosulfonato de bario
Código de producto. 11338877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338877 2 g 2 g
11348877 10 g 10 g
11358877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038571.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2794-60-7
Fórmula molecular C2BaF6O6S2
Peso molecular (g/mol) 435.453
Número MDL MFCD00143644
Clave InChI DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium trifluoromethanesulfonate, barium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, barium salt, barium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, barium salt 2:1, bariumtrifluoromethanesulfonate, pubchem23759, ksc491a8b, barium 2+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 76040
Nombre IUPAC bario(2 +); trifluorometansulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 2 g
Número UN UN1564
Beilstein 3729346
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.48
Forma física Polvo