Learn More
Titanato(IV) de bario, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694892 500 g Frasco de plástico 500 g
10226400 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10694892
Marca: Thermo Scientific Acros 196865000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12047-27-7
Fórmula molecular BaO3Ti
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00003447
Clave InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium titanate(IV)
Punto de fusión 1625.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.988 to 1.000 (BaO+ SrO)/TiO2 Mole Ratio
Fórmula lineal BaTiO3
Índice Merck 15, 996
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alkalies, slightly soluble in diluted acids, soluble in concentrated h2so4 and hf
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza 99%
Pérdida por ignición 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 6.08
Densidad 6.0800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium titanate(IV)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.