Learn More
Tiosulfato de bario, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022281
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11407197 25 g 25 g
11417197 100 g 100 g
11427197 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11407197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14981.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35112-53-9
Fórmula molecular BaO3S2
Peso molecular (g/mol) 249.444
Número MDL MFCD00040661
Clave InChI ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
Nombre IUPAC bario(2+);dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium thiosulfate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal BaS2O3
Número UN UN1564
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.46
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 3.45