Learn More
Sulfuro de bario, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11397577 10 g 10 g
11307587 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11397577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012848.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21109-95-5 | BaS | 169.39 g/mol
Barium sulfide has different characters, so it is used in a variety of ways, such as in electronics, paint pigments, dehairing hides, flame retardant, luminous paints, and generating pure hydrogen sulfide. Barium sulfide can deviate X-rays and helps to give clearly image of the soft tissue. Barium sulfide is a precursor to other barium compounds and also used as a short wavelength emitters for electronic displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21109-95-5
Fórmula molecular BaS
Peso molecular (g/mol) 169.39
Número MDL MFCD00014192
Clave InChI CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium sulfide, thioxobarium
PubChem CID 88791
Nombre IUPAC sulfanidenebario
SMILES [S--].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium sulfide
Punto de fusión 1200°C
Color Gris a amarillo
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3134
Índice Merck 14,995
Información de solubilidad Soluble in water but insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.4
Porcentaje de pureza 99.7%
Olor Like rotten eggs
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.25 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium sulfide