Learn More
Solución de bario para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12956174 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12956174 500 mL Frasco 500 ml
12936174 100 mL Frasco 100 ml
12946174 250 mL Frasco 250 ml
3 options
Código de producto. 12956174
Marca: Fisher Chemical S 106 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ba
Concentración 1±0.2 g/L
Elemento Ba
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 500 mL