Learn More
Solución de bario para ICP 1 g/l, matriz HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12963364 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12963364 250 mL Frasco 250 ml
12973364 500 mL Frasco 500 ml
2 options
Código de producto. 12963364
Marca: Fisher Chemical S 006 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ba
Concentración 1±0.2 g/L
Elemento Ba
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Cantidad 250 mL