Learn More
Peróxido de bario, polvo blanco, 84 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
50 g
11321539 50 g 50 g
11331539 250 g 250 g
11341539 1 kg 1 Kg
11351539 5 kg 5 Kg
4 options
Código de producto. 11321539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014008.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.325 g/mol
Barium peroxide is a specialty product for proteomics research. It is a strong oxidizing agent. It is also used for bleaching in a variety of commercial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-29-6
Fórmula molecular BaO2
Peso molecular (g/mol) 169.325
Número MDL MFCD00003454
Clave InChI ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
Nombre IUPAC bario(2+);peróxido
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium peroxide
Punto de fusión 450°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 84%
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.34
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.96 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.