Learn More
Barium peroxide, ≥95% peroxide (as BaO2) basis, powder, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120216 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
50 kg
Envase:
Fiberboard Box
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15691040 500 g Poly Bottle 500 g
15601050 50 kg Fiberboard Box 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15691040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 11428500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
≥95% peroxide (as BaO2) basis, powder
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-29-6
Fórmula molecular BaO2
Peso molecular (g/mol) 169.325
Número MDL MFCD00003454
Clave InChI ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
Nombre IUPAC bario(2+);peróxido
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Peroxide
Punto de fusión 450°C
Color Marrón
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Número UN UN1449
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (peroxide (as BaO2) basis)
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 4.960g/cu.cm