Learn More
Óxido de bario, 90 %, extra puro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10424555 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10104600 500 g Frasco de plástico 500 GR
11994131 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10424555
Marca: Thermo Scientific Acros 207830250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-28-5 , 513-77-9 , 1304-29-6
Fórmula molecular BaO
Peso molecular (g/mol) 153.33
Número MDL MFCD00003453
Clave InChI QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
Nombre IUPAC oxobario
SMILES O=[Ba]
Especificaciones
Punto de ebullición 2000.0°C
Nombre del producto químico o material Barium oxide
Punto de fusión 1920.0°C
Color Gris a verde-amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Fórmula lineal BaO
Fieser 01,683; 09,23
Índice Merck 15,982
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.34
Porcentaje de pureza 90%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium oxide, bariumcarbonate