Learn More
Nitrato de bario, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium nitrate |
| Punto de fusión | 592.0°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fórmula lineal | Ba(NO3)2 |
| Índice Merck | 15,979 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone |
| Nombre IUPAC | bario(2+);dinitrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.34 |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
- Barium nitrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.