Learn More
Nitrato de bario, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072680 500 g Frasco de plástico 500 g
10369183 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
2 options
Código de producto. 10072680
Marca: Thermo Scientific Acros 203155000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-31-8
Fórmula molecular BaN2O6
Peso molecular (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD00003442
Clave InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium nitrate
Punto de fusión 592.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Ba(NO3)2
Índice Merck 15, 979
Información de solubilidad Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC dinitrato de bario(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 3.23
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.