Learn More
Óxido de niobio y bario, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11313518 10 g 10 g
11303518 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11313518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12009-14-2 | BaNb2O6 | 419.13 g/mol
Barium niobium oxide is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12009-14-2
Fórmula molecular BaNb2O6
Peso molecular (g/mol) 419.13
Número MDL MFCD00064751
Clave InChI FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
PubChem CID 6093852
Nombre IUPAC bario(2+);oxido(dioxo)niobio
SMILES [Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium niobium oxide
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1564
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.11
Porcentaje de pureza 99.9%