Learn More
Manganato de bario(VI), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422011 100 g Frasco de vidrio 100 g
10741345 5 g Frasco de vidrio 5 g
10348480 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10422011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198481000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-35-1
Fórmula molecular BaMnO4
Peso molecular (g/mol) 256.26
Número MDL MFCD00011514
Clave InChI ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
Nombre IUPAC bario(2+); dioxido(dioxo)manganeso
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium manganate(VI)
Nombre de nota 95%
Color Negro-azul a azul
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Fórmula lineal BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Índice Merck 15, 977
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.27
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium manganate(VI)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.