Learn More
Hidróxido de bario octahidrato, mayor que 98 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used in manufacture of alkali, glass; in synthetic rubber vulcanization, alkalizing agent in water softening, boiler scale remedy, softening water.Barium hydroxide octahydrate is used in the centromeric heterochromatin banding technique. It acts as a precursor to prepare barium titanate, barium sulfate, barium phosphate and barium sulfide. Further, it is used in analytical chemistry for the titration of weak acids especially organic acids. It is involved in the preparation of cyclopentanone, diacetone alcohol and D-Gulonic gamma-lactone. In addition to this, it finds application in ester hydrolysis such as dimethyl hendecanedioate and decarboxylation of amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium hydroxide octahydrate |
| Punto de fusión | 78°C |
| Nombre de nota | For ACS analysis |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98.0% |
| Información de solubilidad | Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acetone. |
| Nombre IUPAC | dihidróxido de bario(2+), octahidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.48 (171.36 Anhydrous) |
| Grado | Reactivo ACS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Barium hydroxide octahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Barium hydroxide octahydrate