Learn More
Hidróxido de bario octahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687644 100 g Frasco de plástico 100 g
10404901 500 g Frasco de plástico 500 g
10733624 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12230-71-6
Fórmula molecular BaH18O10
Peso molecular (g/mol) 315.46
Número MDL MFCD00149152
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
Nombre IUPAC bario(2+);dihidróxido;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide octahydrate
Punto de fusión 78.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Forma física Escamas cristalinas
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal Ba(OH)2·8H2O
Índice Merck 15, 973
Información de solubilidad Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,slightly soluble in ethanol,practically insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.48
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.18
Densidad 2.1800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium hydroxide octahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.