Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionato de bario, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate |
| Punto de fusión | 220°C (decomposition) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 551.44 |