Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionato de bario, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11322458 1 g 1 g
11312458 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11322458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014503.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118131-57-0
Fórmula molecular C10H2BaF12O4
Peso molecular (g/mol) 551.43
Número MDL MFCD00075633 MFCD00075633
Clave InChI WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L
Sinónimo barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 44717251
Nombre IUPAC barium(2+) 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Número UN UN1564
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.44