Learn More
Bario cristalino dendrítico sólido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver Gray solid |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Formulario | Cristalino dendrítico sólido |
Seguridad y manipulación
- Barium crystalline dendritic solid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: Barium